Z183555
Cryo-gloves®
size M, waterproof
Szinonimák:
cold protection glove, cryogenic glove, freezer glove, freezer protection gloves
About This Item
Javasolt termékek
material
blue gloves
fabric
méret
M
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
kiszerelés
pkg of 1 pair
gyártó/kereskedő neve
TempShield MAMWP
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × vastagság
13 1/2-15 1/4 in. (345-390 mm) × 0.25 mil
Általános leírás
- Style provides additional warmth and comfort
- Resistant to solvents/chemicals
- Breathable and static-free
- Machine washable/dryable inner lining
- Suitable for Class 1000 clean room use
- Asbestos-free
Applications: Autoclaves, freezers, handling liquid nitrogen, oxygen or helium from cryogenic atmospheres, cold rooms, blast freezers, filling of cryogenic liquids, dry ice handling in research and clinical pharmaceutical laboratories, genetic and biotechnology, fertility clinics, cryogenic grinding and many more in industrial applications.
FIT GUIDE
- SIZE S hand L x W 17.1 x 17.8 - 20.2 cm
- SIZE M hand L x W 18.2 x 20.3 - 22.8 cm
- SIZE L hand L x W 19.2 x 22.9 - 25.3 cm
- SIZE XL hand L x W 20.4 x 25.4 - 27.8 cm
- SIZE XXL hand L x W 20.4 x 27.9 - 30.4 cm
- SIZE 3XL hand L x W 20.4 x 30.5 - 33.0 cm
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)