Fontos dokumentumok
BAF203201660
SP Bel-Art® Safe-Lab Joint Stirrer Bearing
for 24/40 Tapered Joints
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F20320-1660
Általános leírás
For use with 10mm stirring rods, the body is PTFE® PTFE with a Viton® O-ring.
Tulajdonságok és előnyök
  • Comes complete with two PTFE® PTFE inserts with inside O-ring for fine adjustment of stirring rod tension
  • Threaded polypropylene locking compression cap on top
  • Extracting nut above the ground joint allows easy and quick removal from flask
  • Not autoclavable
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)