Fontos dokumentumok
Z288373
Microflex® 63-864 Diamond Grip® powder-free latex gloves
size 9‑91/2 XL
Szinonimák:
disposable glove
Méret kiválasztása
1 PKG
10 940,00 Ft
10 940,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 PKG
10 940,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
10 940,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
latex
natural gloves
méret
9‑91/2 XL
sterilitás
non-sterile
non-sterile
Jellemzők
disposable
disposable
latex free: no
powder-free
kiszerelés
pack of 100 ea (boxes of 100)
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Microflex 63-864-100
H × vastagság
9.8 in. (248 mm) × 6.3 mil (0.16 mm)
Általános leírás
These gloves are thickest at the fingertips for greater barrier protection as well as textured fingers for gripping in wet and dry conditions. In addition, the gloves are powder-free, fully chlorinated and beaded-cuff.
  • 100% powder-free, non-contaminating
  • Controlled manufacturing process for greater product consistency
  • Fingertip textured for enhanced wet and dry gripping
  • Longer and thicker than typical exam gloves for added protection
Thickness:
  • Cuff: 0.13 mm (5.1 mil)
  • Palm: 0.16 mm (6.3 mil)
  • Finger: 0.23 mm (9.1 mil)
  • Length: 248 mm (9.8")
Egyéb megjegyzések
Microflex Diamond Grip Plus is in the process of re-branding. The new product name will become Microflex 63-864. Changes effect name and packaging only. No change in material specifications.
Jogi információk
Diamond Grip is a registered trademark of Microflex Corp.
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)