Z412384
Microflex® 93-843 Supreno™ powder-free nitrile gloves
size S
Szinonimák:
disposable glove
About This Item
Javasolt termékek
material
blue gloves
blue nitrile
méret
S
sterilitás
non-sterile
non-sterile
Jellemzők
disposable
latex free
powder-free
kiszerelés
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Microflex SU-690-S
H × vastagság
9.7 in. (245 mm) × 5.5 mil (0.14 mm)
Általános leírás
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Tulajdonságok és előnyök
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)