Fontos dokumentumok
Z286397
FEP sample tube liner
Wilmad 6005-7, O.D. 5 mm
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
leírás
Recommended outer tube 528-PP-7
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad 6005-7
külső átmérő
5 mm
térfogat
80 μL
Általános leírás
Thin-wall FEP liner minimizes filling factor losses of using inserts and protects NMR tube from etching effects of strong acids containing fluoride ions. Liners are 8 in. L and fit snugly into most common 7 in. L thin-wall tubes. A PTFE plug to close each liner is included. Not recommended for elevated temperature studies.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)