Merck
Z526207
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 240 V AC
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.76
gyártó/kereskedő neve
Glas-Col 104A PL524
hőmérséklet-mérési tartomány
0-750 °C
Hosszúság
6 in.
Általános leírás
  • Time proportioning automatic temperature control
  • Type J immersion thermocouple included
  • Set-point in °C
Jogi információk
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)