Fontos dokumentumok
Z681261
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 250 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41102405
NACRES:
NB.76
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
240 V
material
fiberglass
Jellemzők
CE compliant
fits flask 250 mL
gyártó/kereskedő neve
BriskHeat
elérhetőség
not available in USA and Canada
parameter
0-482 °C temp. range
Általános leírás
BriskHeat table top heating mantles are self-supporting and can be placed directly onto a bench. They provide uniform heat distribution for round-bottom flasks.
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
  • Self-supporting - can be used directly on bench
  • Temperatures up to 900°F (482°C)
  • Molded to fit round-bottom flasks
  • Stackable for easy storage
  • 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
Jogi információk
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)