Fontos dokumentumok
Z282049
Coors alumina pestle
for Z281999
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.35
material
alumina
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 60359
mozsár H
57 mm
Általános leírás
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)