Fontos dokumentumok
Z281360
Laboratory brushes
Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pkg of 4 ea
Hosszúság
30 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 1/4 in.
Általános leírás
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)