Fontos dokumentumok
Z281298
Laboratory brushes
Cylinder, L 20 in., brush diam. × L 2 3/8 in. × 6 in.
About This Item
UNSPSC kód:
47131605
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 4 ea
Hosszúság
20 in.
brush diam. × L
2 3/8 in. × 6 in.
Általános leírás
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)