Fontos dokumentumok
Z281271
Laboratory brushes
Cylinder, L 11 in., brush diam. × L 2 3/8 in. × 5 in.
About This Item
UNSPSC kód:
47131605
NACRES:
NB.35
Ügynökség
suitable for EPA OTM-45
kiszerelés
pkg of 4 ea
Hosszúság
11 in.
brush diam. × L
2 3/8 in. × 5 in.
Általános leírás
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.