Z274275
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 400 MHz, L 7 in.
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad 527-PP-7
parameter
400 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
hajlás
25 μm
koncentrikusság
25 μm
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.38 mm
Általános leírás
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled unless otherwise stated. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy. Caps included.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)