Fontos dokumentumok
Z259497
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Vessel only, capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41103817
NACRES:
NC.25
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 786316
kapacitás
250 mL
Related Categories
Általános leírás
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)