Fontos dokumentumok
Z214612
Micro photochemical reactor UV lamp
output5.5 watts
About This Item
UNSPSC kód:
41103817
Jellemzők
CE compliant: no
CSA approved: no
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 1213208
elérhetőség
not available in EU, Canada
kimenet
5.5 watts
Általános leírás
Cold cathode, low pressure, mercury arc, gaseous discharge lamps made of double bore quartz. Lamp power consumption is 5.5 watts, with principle output at 254 nanometers. Lamps are rated for 5000 hours of operation.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)