Fontos dokumentumok
Z256250
Supelco
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial (white marking area), volume 4 mL, thread for 13-425
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial (white marking area)
styrene-butadiene liner
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 144 ea
külső átmérő × Ma
15 mm × 45 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Általános leírás
with white marking area
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab-File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Jogi információk
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)