Fontos dokumentumok
Z256234
Supelco
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 25 mL, thread for 24-400
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 72 ea
külső átmérő × Ma
28 mm × 70 mm
térfogat
25 mL
szerelvény
thread for 24-400
Általános leírás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab-File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Jogi információk
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)