Fontos dokumentumok
Z247294
Sigma-Aldrich
NMR-tube Dewar flask
borosilicate glass, I.D. × depth 2.0 cm × 23 cm
Szinonimák:
dewar tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
I.D. × depth
2 mm × 23 mm
2.0 cm × 23 cm
lombikkapacitás
~70 mL
Általános leírás
Borosilicate glass with protective aluminum housing is designed for freezing NMR samples in vacuum-thaw work. Attaches to lattice rack with clamp. Compact size minimizes volume of liquid nitrogen required.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)