Fontos dokumentumok
Z231894
Sigma-Aldrich
Duran® beakers
capacity 1,000 mL, low form
Szinonimák:
211065408
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
Jellemzők
graduations
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
elérhetőség
not available in USA and Canada
Ma × külső átmérő
145 mm × 106 mm
kapacitás
1,000 mL
Általános leírás
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
összehasonlítható termékek
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)