Fontos dokumentumok
Z231789
Duran® beakers
capacity 5 mL, low form
Szinonimák:
211060701
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3
Jellemzők
graduations: no
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
Ma × külső átmérő
30 mm × 22 mm
kapacitás
5 mL
Általános leírás
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)