Fontos dokumentumok
SLW1000/03M
Pyrex® Griffin beakers, low form, with printed trace code
5 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1000/03M
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
Anyagok
borosilicate glass
white graduation
Jellemzők
low form
with printed trace code
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1000/03M
H × diam.
30 mm × 22 mm
kapacitás
5 mL
Általános leírás
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • White graduations and marking spot
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)