Fontos dokumentumok
Z225142
Sigma-Aldrich
Scienceware® long-handled scraper
reaches deep inside glass vessels without scratching
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F368290001
Hosszúság
46 1/4 in.
Általános leírás
Reaches deep inside glass vessels without scratching. The rigid nylon scraper blade (7 in. L × 4 1/2 in. W) is molded to a tubular, fiberglass shaft having a ribbed hand grip.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)