Fontos dokumentumok
Z526460
Sigma-Aldrich
Scienceware® compressor clamp
for tubing with a 6.4 mm O.D., Nylon, pkg of 12 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
material
Nylon
Jellemzők
for tubing with a 6.4 mm O.D.
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H18225-0000
Általános leírás
Side opening tube clamp permits installation onto tubing without disconnecting from apparatus or interrupting operation.
Tulajdonságok és előnyök
  • Constructed of durable nylon for long life and good chemical resistance
  • Accepts any tubing up to 6.4mm (1/4") O.D
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)