Merck
CADG5147
Dissolved gas analysis (DGA) glass syringe
capacity 30 mL, graduated, 1 mL, tip style, needle-lock Luer
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
42142600
NACRES:
NB.03
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Jellemzők
graduated 1 mL
tip style needle-lock Luer
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cadence Science 5147
kapacitás
30 mL
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
DGA glass syringes are used to take samples of mineral oil in a transformer. Transformer mineral oil cools the transformer and provides electrical insulation. When this mineral oil is subjected to high thermal and electrical stresses, it decomposes and gases are generated.
Different gases are generated from different types of faults, and the chemical analysis of these gases (Dissolved Gas Analysis) provides diagnostic information about the condition of the transformer.
DGA syringes are custom fit (matched numbered) to create a tight fit between the barrel and plunger. The barrels are frosted.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)