Fontos dokumentumok
Z219940
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 29/42
Szinonimák:
glass stopper, glass stoppers, stoppers
About This Item
UNSPSC kód:
41122500
NACRES:
NB.35
material
ground glass
Csatlakozó
joint: ST/NS29/42
leírás
closed at bottom
Általános leírás
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)