Fontos dokumentumok
Z218669
Sigma-Aldrich
Ace reaction flask head w/ thermometer joint
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
flask lab, lab flask, reaction flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Jellemzők
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 651330
Related Categories
Általános leírás
For use with reaction flasks above. Heads have three in-line joints and a #7 Ace-Thred, internally threaded side opening for thermometer (6 to 7 mm o.d.). Thread forms a compression seal with bushing and permits vertical adjustment of thermometer.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)