Fontos dokumentumok
Z214698
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Szinonimák:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Csatlakozó
center joint: ST/NS45/50
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 6957-60
kapacitás
5,000 mL
Általános leírás
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)