Fontos dokumentumok
SYNF221100
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware F221100, 4-neck reaction flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Csatlakozó
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F221100
kapacitás
100 mL
Általános leírás
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)