Fontos dokumentumok
Z203173
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted adapter
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32
Szinonimák:
Glass Adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
Általános leírás
The extra-coarse fritted disc (diameter: 20 mm, porosity A, 145-174 micron) prevents solids from being pulled into the condenser when removing solvents from solid-solvent mixtures. Overall adapter length: 150 mm.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)