Z202851
Solvent still heads
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kapacitás
1,000 mL
Általános leírás
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)