Fontos dokumentumok
Z708356
Disposable forceps
dark blue, L 110 mm, straight tip
Szinonimák:
single use forceps, single use tweezers
About This Item
UNSPSC kód:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS15998C
Hosszúság
110 mm
szín
dark blue
Általános leírás
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. The yellow forceps are made of polystyrene, both blue forceps are acrylonitrile butadiene styrene.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)