Fontos dokumentumok
Z202835
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 250 mL, bottom joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS24/40
side joint ST/NS14/20
top joint ST/NS24/40
kapacitás
250 mL
Általános leírás
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)