Merck
Z189863
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
L 1 in. × 1 in.
Szinonimák:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37144-0100
Hosszúság
1 in. × 1 in.
25.4 mm
Átmérő
14.3 mm
Általános leírás
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Jogi információk
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)