Fontos dokumentumok
Z759015
Bollé Sphere safety visor with headgear & brow guard
CE compliant
Szinonimák:
protective eyewear, protective glasses, safety eyeglasses, safety eyewear, safety glasses
About This Item
UNSPSC kód:
46181802
NACRES:
NB.35
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bollé SPHERE
elérhetőség
not available in USA
Általános leírás
An exceptional field of vision of 180°, the easy to raise headgear and brow guard are adjustable for both height and depth. The Bollé SPHERE adapts itself to any situation, for any use.
  • Ultra enveloping face shield
  • Adjustable headgear and brow guard
  • Polycarbonate visor
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)