Fontos dokumentumok
Z181102
Ace pressure tube
bushing type, Front seal, capacity ~35 mL, L × O.D. 17.8 cm × 25.4 mm
Szinonimák:
High-Pressure Tubing
Méret kiválasztása
1 EA
43 580,00 Ft
43 580,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
43 580,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
eCl@ss:
32060490
NACRES:
NB.11
43 580,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
PTFE cap
borosilicate glass tube
colorless tube
round bottom
screw top cap (plugseal)
white cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
bushing type Front seal
graduations: no
internal thread
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 8648-07
H × külső átmérő
17.8 cm × 25.4 mm
kapacitás
~35 mL
Átmérő
25.4 mm
szerelvény
Ace-Thred for #15
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Heavy-wall borosilicate glass tubes are pressure rated to 150 psig. Useful for the polymerization and analysis of halogens by thermal decomposition in the presence of lime. Tubes are supplied complete with Ace-Thred PTFE bushing and FETFE® O-ring.
For pressure work, the "Front seal" bushing is recommended (allows O-ring to sit at narrow neck of tube, below the threads). "Back seal" bushing can also be used, if preferred (allows O-ring to sit on top of the tube against cap).
Replacement FETFE O-rings:
Front Seal:
Z504661 (Ace-Thred #7)
Z504858 (Ace-Thred #15)
Z505056 (Ace-Thred #25)
Back Seal:
Z504742 (Ace-Thred #7)
Z505021 (Ace-Thred #15)
Z505110 (Ace-Thred #25)
CAUTION: This glassware is not guaranteed against breakage caused by pressure or vacuum. These tubes should never be used if scratched or otherwise damaged.
Jogi információk
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)