Fontos dokumentumok
Z180742
ACE gas-collecting tube
capacity 250 mL, stopcock for #3, 10 mm O.D. capillary tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 740150
kapacitás
250 mL
szerelvény
stopcock for #3
Általános leírás
250 mL, #3 stopcock, 10 mm O.D. capillary tubing for connecting to rubber or plastic tubing. 1:5-taper PTFE stopcock at either end and syringe sampling port can be plugged with septum. Septum not included.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)