Fontos dokumentumok
Z177466
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 1,100 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F367560000
edényméret
203 mm × 121 mm × 76 mm
kapacitás
1,100 mL
fogantyúméret
100 mm
Általános leírás
Molded, natural color.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)