Fontos dokumentumok
Z177458
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 200 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F367530000
edényméret
127 mm × 51 mm × 51 mm
kapacitás
200 mL
fogantyúméret
65 mm
Általános leírás
Molded, natural color.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)