Fontos dokumentumok
Z176966
Scienceware® serum-vial support
Holds 72 x 10-13 mm tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
Jellemzők
Holds 72 x 10-13 mm tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18513-0072
H × Sz × Ma
9 3/8 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
Általános leírás
Lightweight PP. Corrosion-proof. Fits most water baths for elevated temperature incubations. Top shelf height is 41mm (1⁵⁄₈").
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)