Fontos dokumentumok
Z517038
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
three sections, Joints: ST/NS 19/22 (2)
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
Joints: ST/NS19/22 (2)
belső átmérő × külső átmérő
9 mm × 13 mm
hatékony hossz
175 mm
Általános leírás
Floating ball type with joints. Highly efficient column for atmospheric distillations. Effectively separates close boiling materials. One ball per section.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)