Fontos dokumentumok
Z169633
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output8 W, AC/DC input 115 V AC
Szinonimák:
E-Series Ultraviolet Lamp
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NC.07
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
Sz × H × Ma
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
kimenet
8 W
Általános leírás
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Jogi információk
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)