Fontos dokumentumok
Z167487
Sigma-Aldrich
Round-bottom flask for Aldrich® student glass kit
for Z166898, capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type female Joint: ST/NS
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
50 mL
Általános leírás
14/20 female joint with outer screw thread
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)