Fontos dokumentumok
Z231703
Duran® crystallizing dishes
capacity 100 mL
Szinonimák:
213133802
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
cylindrical
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 213133802
elérhetőség
not available in USA and Canada
kapacitás
100 mL
edényátmérő
70 mm
Általános leírás
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)