Fontos dokumentumok
Z154490
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 1200 mm, with button
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.72
material
glass
Jellemzők
for flask size 50 ‑ 72 L
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass D107750
átmérő × H
19 mm × 1200 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)