Fontos dokumentumok
Z153966
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, red melamine resin
Szinonimák:
DURAN pouring ring, ETFE, GL45, high temperature, pouring ring
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
red melamine resin
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
parameter
-100-180 °C temp. stability
szerelvény
GL 45 neck thread
Általános leírás
The red polybutylene terephthalate (PBT) GL cap and ETFE pouring rings offer greater thermal and chemical resistance than the equivalent polypropylene components. Screw cap seal has a PTFE faced cap liner for efficient sealing. ETFE pouring ring ensures drip free pouring.
Tulajdonságok és előnyök
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)