Fontos dokumentumok
CLS139545HTR
Pouring ring for Corning® media storage bottles
red, For high temps, ETFE, GL 45
Szinonimák:
storage vessel
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
ETFE
gyártó/kereskedő neve
Corning 1395-45HTR
szín
red
szerelvény
GL 45
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)