Fontos dokumentumok
Z153931
Pouring rings for Duran® laboratory bottles
GL 45 neck thread, blue polypropylene
Szinonimák:
pouring ring
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
blue polypropylene
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
parameter
-40-140 °C temp. stability
szerelvény
GL 45 neck thread
Általános leírás
The classic laboratory bottle GL threaded screw cap features the tried and tested cap plug sealing system ensuring a liquid tight seal. Available in four colours; blue, green, yellow and grey with matching pouring rings. Distinguishing media types is simplified and interchanging of screw caps and the risk of cross contamination is greatly reduced.
Tulajdonságok és előnyök
Optional pouring rings prevent drips when pouring from Duran bottles.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)