Fontos dokumentumok
SLW4536/45D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 45 mm
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 4536/45D
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
red ETFE
gyártó/kereskedő neve
4536/45D
SciLabware
szerelvény
thread fits 45 mm
Általános leírás
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)