Fontos dokumentumok
SLW4516/45D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 45 mm
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 4516/45D
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material:
clear
polypropylene
szerelvény:
45 mm
material
clear
polypropylene
gyártó/kereskedő neve
4516/45D
SciLabware
szerelvény
45 mm
Általános leírás
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Ensures drip-free pouring
  • Clear polypropylene pouring ring
  • Withstands autoclaving up to 140 deg. C
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)