Fontos dokumentumok
Z153079
Sigma-Aldrich
All-purpose utility shears
autoclavable, pkg of 1 ea
Szinonimák:
multi purpose shears
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.35
Jellemzők
autoclavable
kiszerelés
pkg of 1 ea
Általános leírás
SS blades (one serrated) with plastic handles. Autoclavable to 120 °C. Cuts a variety of materials from wire to bone.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2