Fontos dokumentumok
Z509094
Sigma-Aldrich
Heavy duty shears
L 9 3/4 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pack of 1 ea
Hosszúság
9 3/4 in.
Általános leírás
SS with black enamel handles. Short blades for cutting cardboard and light metals.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)